missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Benzyl-4-chloro-N-ethyl-3-nitrobenzamide, 97%, Thermo Scientific™

Codice prodotto. 15445908
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15445908 1 g 1g
15455096 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15445908 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H59550.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 321531-51-5
Formula molecolare C16H15ClN2O3
Molecular Weight (g/mol) 318.757
Numero MDL MFCD01212443
InChI Key VDTSYXSLPINNCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cbmicro_018860, 4-chloro-3-nitrophenyl-n-ethyl-n-benzylcarboxamide
PubChem CID 779349
IUPAC Name N-benzyl-4-chloro-N-ethyl-3-nitrobenzamide
SMILES CCN(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C2=CC(=C(C=C2)Cl)[N+](=O)[O-]

Specifica

Materiale o nome chimico N-Benzyl-4-chloro-N-ethyl-3-nitrobenzamide
Quantità 1 g
Peso formulazione 318.75
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.