Learn More
N-Benzyl-4-methoxyaniline, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11307596
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11307596 1 g 1g
11317596 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11307596 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11158.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17377-95-6
Formula molecolare C14H15NO
Molecular Weight (g/mol) 213.28
Numero MDL MFCD00059298
InChI Key LIJJGMDKVVOEFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-benzyl-p-anisidine, n-4-methoxyphenyl-n-benzylamine, 4-methoxyphenyl benzylamine, n-benzyl-para-anisidine, acmc-1bvsm, n-benzyl-p-methoxyaniline, cambridge id 5107549, n-benzyl-4-methoxy-aniline, n-4-methoxyphenyl benzylamine, n-4-methoxyphenyl benzyl amine
PubChem CID 519413
IUPAC Name N-benzyl-4-methoxyaniline
SMILES COC1=CC=C(NCC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzyl-4-methoxyaniline
Punto di fusione 48°C to 50°C
Punti di ebollizione 138°C to 140°C (0.1 mmHg)
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Beilstein 1877781
Peso formulazione 213.28
Percent Purity 99%