Learn More
Alfa Aesar™ N-Benzyl-4-methylbenzamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H56270.MD
Dettagli aggiuntivi : CAS : 5436-83-9 Peso : 0.00025kg
Quantità 250mg
Codice prodotto. 15442728
  • 95.44€ / 250mg
Spedizione stimata: 25-06-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. 
Notes
Store in a cool dry place. Incompatible with oxidizing agents. Keep container tightly closed.
Specifica
Identificatori chimici
5436-83-9
225.291
QIULRTIURUDCGH-UHFFFAOYSA-N
228681
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC2=CC=CC=C2
C15H15NO
MFCD00026008
benzamide, 4-methyl-n-phenylmethyl, cambridge id 5104261, benzamide,4-methyl-n-phenylmethyl
N-benzyl-4-methylbenzamide
Specifica
N-Benzyl-4-methylbenzamide
5436-83-9
MFCD00026008
QIULRTIURUDCGH-UHFFFAOYSA-N
N-benzyl-4-methylbenzamide
228681
97%
250mg
C15H15NO
benzamide, 4-methyl-n-phenylmethyl, cambridge id 5104261, benzamide,4-methyl-n-phenylmethyl
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC2=CC=CC=C2
225.291
225.29
Videos
SDS Documenti
Certificati