Learn More
N-Benzyl-4-piperidone, 99%
Codice prodotto. 10409400 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10409400 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10723831 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10409400 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106132500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3612-20-2 | C12H15NO | 189.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3612-20-2
Formula molecolare C12H15NO
Molecular Weight (g/mol) 189.26
Numero MDL MFCD00006192
InChI Key SJZKULRDWHPHGG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-benzyl-4-piperidone, n-benzyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-phenylmethyl, 1-benzyl-4-piperidinone, 1-benzylpiperidone, 1-benzyl-4-oxopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-one, n-benzyl-4-piperidine, n-benzyl-4-piperidinone, n-benzylpiperidin-4-one
PubChem CID 19220
IUPAC Name 1-benzylpiperidin-4-one
SMILES C1CN(CCC1=O)CC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzyl-4-piperidone
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Straw
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 133.0°C to 135.0°C (7.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5390 to 1.5410
Quantità 250 mL
Beilstein 21,IV,3189
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: 12g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, d.m.f.,, acetone and chloroform
Peso formulazione 189.26
Percent Purity 99%
Forma fisica Oily Liquid
compliance-icons
Product Identifier
  • N-Benzyl-4-piperidone
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico