Learn More
N-Benzyl (-)-Nebivolol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Benzyl (-)-Nebivolol |
| Quantità | 1 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C29H31F2NO4/c30-22-8-12-26-20(14-22)6-10-28(35-26)24(33)17-32(16-19-4-2-1-3-5-19)18-25(34)29-11-7-21-15-23(31)9-13-27(21)36-29/h1-5,8-9,12-15,24-25,28-29,33-34H,6-7,10-11,16-18H2/t24-,25-,28-,29+/m0/s1 |