Learn More
N-Benzyl-p-Toluenesulfonamide, TRC
Codice prodotto. 30330455
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30330455 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30330455 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB315190100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzyl-p-Toluenesulfonamide
CAS 1576-37-0
Formula molecolare C14 H15 N O2 S
Quantità 100 mg
Sinonimo BTS
InChI Formula InChI=1S/C14H15NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,11H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCc2ccccc2
IUPAC Name N-benzyl-4-methylbenzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 261.34
Peso formulazione 261.0823