Learn More
N-Benzyl-p-Toluenesulfonamide, TRC
Codice prodotto. 30345003
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30345003 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30345003 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB31519025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzyl-p-Toluenesulfonamide
CAS 1576-37-0
Formula molecolare C14 H15 N O2 S
Quantità 25 mg
Sinonimo BTS
InChI Formula InChI=1S/C14H15NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,11H2,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCc2ccccc2
IUPAC Name N-benzyl-4-methylbenzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 261.34
Peso formulazione 261.0823