Learn More
N-Benzyl Salbutamon Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30332743
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30332743 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30332743 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB289000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride
CAS 24085-08-3
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C20 H25 N O3 . Cl H
Quantità 100 mg
Sinonimo 2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride, Salbutamol Sulphate Imp. G (EP) as Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C20H25NO3.ClH/c1-20(2,3)21(12-15-7-5-4-6-8-15)13-19(24)16-9-10-18(23)17(11-16)14-22;/h4-11,22-23H,12-14H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(C)(C)N(CC(=O)c1ccc(O)c(CO)c1)Cc2ccccc2
IUPAC Name 2-[benzyl(tert-butyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 363.88
Peso formulazione 363.1601
Percent Purity >95