Learn More
N-Benzyl-tert-butylamine, Mikromol™
Descrizione
N-Benzyl-tert-butylamine
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Benzyl-tert-butylamine |
| CAS | 3378-72-1 |
| Nomi componenti o analita | N-Benzyl-tert-butylamine |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Formula molecolare | C11 H17 N |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | N-Benzyl-tert-butylamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H17N/c1-11(2,3)12-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,12H,9H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)NCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | N-benzyl-2-methylpropan-2-amine |
| Vedi altri risultati |