Learn More
N-Benzylaniline, Mikromol™
Descrizione
N-Benzylaniline
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Benzylaniline |
| CAS | 103-32-2 |
| Nomi componenti o analita | N-Benzylaniline |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C13 H13 N |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | N-Benzylaniline |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2 |
| SMILES | C(Nc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | N-benzylaniline |
| Vedi altri risultati |