Learn More
N-Benzylbenzamide, 99%
Codice prodotto. 10068731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10068731 5 g Bottiglia in vetro 5g
10164350 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10068731 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 191170050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1485-70-7 | C14H13NO | 211.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1485-70-7
Formula molecolare C14H13NO
Molecular Weight (g/mol) 211.26
Numero MDL MFCD00003070
InChI Key LKQUCICFTHBFAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzamide, n-phenylmethyl, n-benzyl-benzamide, phenyl-n-benzylcarboxamide, benzoylbenzylamine, n∼1∼-benzylbenzamide, benzamide, n-benzyl, n-phenylmethyl benzamide, acmc-1bx9y, n-benzylbenzamide, lkqucicfthbfal-uhfffaoysa
PubChem CID 73878
IUPAC Name N-benzylbenzamide
SMILES O=C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzylbenzamide
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 104.0°C to 107.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CONHCH2C6H5
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 211.26
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Benzylbenzamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.