Learn More
N-Benzyldimethylamine, 98+%
Descrizione
N,N-Dimethylbenzylamine is used in the preparation of bis[(N,N-dimethylamino)benzyl] selenide. It acts as a catalyst in the curing reaction of formulations of diglycidyl ether of bisphenol A and tetrahydrophthalic anhydride. It undergoes directed ortho metalation with butyl lithium. It reacts with methyl iodide to get ammonium salt, which is used as phase transfer catalysts. Further, it is used as a catalyst for the formation of polyurethane foams and epoxy resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N,N-Dimethylbenzylamine is used in the preparation of bis[(N,N-dimethylamino)benzyl] selenide. It acts as a catalyst in the curing reaction of formulations of diglycidyl ether of bisphenol A and tetrahydrophthalic anhydride. It undergoes directed ortho metalation with butyl lithium. It reacts with methyl iodide to get ammonium salt, which is used as phase transfer catalysts. Further, it is used as a catalyst for the formation of polyurethane foams and epoxy resins.
Solubility
Slightly miscible with water.
Notes
Air sensitive. Incompatible with strong acids, strong bases, strong oxidizing agents, strong reducing agents and carbon dioxide.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Benzyldimethylamine |
| Punto di fusione | -75°C |
| Densità | 0.9 |
| Punti di ebollizione | 183°C to 184°C |
| Punto d'infiammabilità | 54°C (129°F) |
| Formula lineare | C6H5CH2N(CH3)2 |
| Indice di rifrazione | 1.501 |
| Quantità | 250 mL |
| Numero UN | UN2619 |
| Beilstein | 1099620 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- N-Benzyldimethylamine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Benzyldimethylamine