Learn More
N-Benzylglycine ethyl ester, 96%
Codice prodotto. 10172940 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10172940 50 g Bottiglia in vetro 50g
10040700 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10172940 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105950500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 6436-90-4 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6436-90-4
Formula molecolare C11H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 193.25
Numero MDL MFCD00009174
InChI Key ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-benzylglycine ethyl ester, ethyl 2-benzylamino acetate, ethyl n-benzylglycinate, n-bzl-gly-oet, bzl-gly-oet, glycine, n-phenylmethyl-, ethyl ester, n-benzyl glycine ethyl ester, ethyl n-phenylmethyl glycinate, ethyl benzylamino acetate, n-benzyl-glycine ethyl ester
PubChem CID 80908
IUPAC Name ethyl 2-(benzylamino)acetate
SMILES CCOC(=O)CNCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzylglycine ethyl ester
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 140°C to 142°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2NHCH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.5045 to 1.5065
Quantità 50 g
Beilstein 12, 1060
Gravità specifica 1.03
Peso formulazione 193.24
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid