Learn More
N-Benzylmethylamine, 97%
Codice prodotto. 11468760
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11468760 100 mL 100mL
11454784 250 mL 250mL
11444784 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11468760 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13746.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 103-67-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
N-Benzylmethylamine is used in the production of dyes. It can be also used as catalytic agent, Petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
N-Benzylmethylamine is used in the production of dyes. It can be also used as catalytic agent, Petrochemical additive.
Solubility
Soluble in water (65 g/L at 20°C).
Notes
Air Sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents, acids, acid chlorides, acid anhydrides, carbon dioxide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-67-3
Formula molecolare C8H11N
Molecular Weight (g/mol) 121.18
Numero MDL MFCD00008289
InChI Key RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
PubChem CID 7669
IUPAC Name N-methyl-1-phenylmethanamine
SMILES CNCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzylmethylamine
Punto di fusione -55°C
Densità 0.94
pH 10
Punti di ebollizione 184°C to 188°C
Punto d'infiammabilità 77°C (170°F)
Odore Amine-like
Formula lineare C6H5CH2NHCH3
Indice di rifrazione 1.523
Quantità 100 mL
Numero UN UN2922
Beilstein 606221
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water (65g/L at 20°C).
Peso formulazione 121.18
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Benzylmethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Benzylmethylamine