Specifica
| Materiale o nome chimico | N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 77°C to 82°C |
| Colore | White |
| Perdita all'essiccatura | 0.25% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 25 g |
| Vedi altri risultati |