Learn More
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide, 98%
Codice prodotto. 10348300 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10348300 100 g Bottiglia in vetro 100g
10124650 25 g Bottiglia in vetro 25g
10188033 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10348300 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 211171000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13139-17-8 | C12H11NO5 | 249.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13139-17-8
Formula molecolare C12H11NO5
Molecular Weight (g/mol) 249.22
Numero MDL MFCD00005513
InChI Key MJSHDCCLFGOEIK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-benzyloxycarbonyloxy succinimide, cbz-osu, cbz-onsu, benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, benzyl succinimido carbonate, z-osu, n-carbobenzoxyoxysuccinimide, n-benzyloxycarbonyloxy-succinimide, cbzosu, carbobenzoxy succinimide
PubChem CID 83172
IUPAC Name benzyl (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 77°C to 82°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.25% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità (10% in acetone) Clear colorless to almost colorless
Peso formulazione 249.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder