missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Benzylpiperidine-4-carboxamide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | N-Benzylpiperidine-4-carboxamide |
| CAS | 320420-00-6 |
| Formula molecolare | C13 H18 N2 O . H Cl |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | N-Benzyl-isonipecotamide Hydrochloride, N-(Phenylmethyl)-4-piperidinecarboxamide Hydrochloride, N-(Phenylmethyl)piperidine-4-carboxamide Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H18N2O.ClH/c16-13(12-6-8-14-9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,12,14H,6-10H2,(H,15,16);1H |
| SMILES | Cl.O=C(NCc1ccccc1)C2CCNCC2 |
| IUPAC Name | N-benzylpiperidine-4-carboxamide;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 254.756 |
| Peso formulazione | 254.119 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?