Learn More
N-Benzylthiourea, 98%
Codice prodotto. 11377406
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11377406 100 g 100g
11357406 5 g 5g
11367406 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11377406 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09400.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 621-83-0 | C8H10N2S | 166.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 621-83-0
Formula molecolare C8H10N2S
Molecular Weight (g/mol) 166.24
Numero MDL MFCD00041370
InChI Key UCGFRIAOVLXVKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-benzylthiourea, 1-benzyl-2-thiourea, n-benzylthiourea, thiourea, phenylmethyl, urea, 1-benzyl-2-thio, unii-mrp6y7412k, amino benzylamino methane-1-thione, n-benzylthioformamide, benzylthioharnstoff, n-benzyl thiourea
PubChem CID 737375
IUPAC Name benzylthiourea
SMILES NC(=S)NCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzylthiourea
Punto di fusione 162°C to 166°C
Odore Odorless
Quantità 100 g
Numero UN UN2811
Beilstein 972372
Peso formulazione 166.25
Percent Purity 98%