Learn More
N-Benzyltrifluoroacetamide, TRC
Codice prodotto. 30348245
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30348245 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30348245 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB316135500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzyltrifluoroacetamide
CAS 7387-69-1
Formula molecolare C9 H8 F3 N O
Quantità 500 mg
Sinonimo 2,2,2-Trifluoro-N-(phenylmethyl)acetamide, N-Benzyl-2,2,2-trifluoro-acetamide, NSC 24676
InChI Formula InChI=1S/C9H8F3NO/c10-9(11,12)8(14)13-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,13,14)
SMILES FC(F)(F)C(=O)NCc1ccccc1
IUPAC Name N-benzyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Molecular Weight (g/mol) 203.16
Peso formulazione 203.0558