Learn More
N-Benzyltrifluoroacetamide, TRC
Codice prodotto. 30338173
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338173 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338173 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB3161351G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Benzyltrifluoroacetamide
CAS 7387-69-1
Formula molecolare C9 H8 F3 N O
Quantità 1 g
Sinonimo 2,2,2-Trifluoro-N-(phenylmethyl)acetamide, N-Benzyl-2,2,2-trifluoro-acetamide, NSC 24676
InChI Formula InChI=1S/C9H8F3NO/c10-9(11,12)8(14)13-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,13,14)
SMILES FC(F)(F)C(=O)NCc1ccccc1
IUPAC Name N-benzyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Molecular Weight (g/mol) 203.16
Peso formulazione 203.0558