Learn More
N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine, MedChemExpress
Descrizione
N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine is an agent with carcinogenic activity.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine |
| Forma fisica | Oil |
| CAS | 53609-64-6 |
| Colore | Light Yellow |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C6H14N2O3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Sinonimo | DHPN Di(2-hydroxypropyl)nitrosamine Diisopropanolnitrosamine |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 125 mg/mL (770.70 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only