Learn More
N-BOC-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 15264894 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15264894 25 g Bottiglia in vetro 25g
15244894 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15264894 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 451720250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 286961-14-6 | C16H28BNO4 | 309.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 286961-14-6
Formula molecolare C16H28BNO4
Molecular Weight (g/mol) 309.21
Numero MDL MFCD03840345
InChI Key VVDCRJGWILREQH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-n-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine, n-boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, tert-butyl 5,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-1 2h-carboxylate, 3,6-dihydro-2h-pyridine-1-n-boc-4-boronic acid pinacol ester, n-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 1-boc-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine, tert-butyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate
PubChem CID 4642098
IUPAC Name tert-butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico N-BOC-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Punto di fusione 115.0°C to 117.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Peso formulazione 309.21
Percent Purity 97%