Learn More
N-Boc-1,3-diaminopropane, 95%
Description
N-Boc-1,3-diaminopropane is used in the preparation of spermidine analogues as well as in the preparation of pharmacologically active compounds. It is also used in suzuki reaction. Further, it is used in the preparation of [3-(3-cyano-propylamino)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-Boc-1,3-diaminopropane is used in the preparation of spermidine analogues as well as in the preparation of pharmacologically active compounds. It is also used in suzuki reaction. Further, it is used in the preparation of [3-(3-cyano-propylamino)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester.
Solubility
Miscible with methanol.
Notes
Hygroscopic. Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents and acids.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | N-Boc-1,3-diaminopropane |
| Punto di fusione | ∼22°C |
| Formula lineare | (CH3)3COCONHCH2CH2CH2NH2 |
| Numero UN | UN3259 |
| Informazioni di solubilità | Miscible with methanol. |
| IUPAC Name | tert-butyl N-(3-aminopropyl)carbamate |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 174.24 |
| Sensibilità | Air Sensitive |
| Percent Purity | 95% |
Safety and Handling
- N-Boc-1,3-diaminopropane
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-diaminopropane