Specifica
| Materiale o nome chimico | N-BOC-1, 3-diaminopropane |
| Punto di fusione | 22.0°C |
| Punti di ebollizione | 94.0°C to 96.0°C (0.2 Torr) |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Colorless |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | (CH3)3CHOC(O)NH(CH2)3NH2 |
| Vedi altri risultati |