Learn More
N-Boc-1,4-diaminocyclohexane, 95%
Codice prodotto. 15442359
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15442359 5 g 5g
15452359 250 mg 250mg
15432359 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15442359 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64932.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 195314-59-1 | C11H23N2O2 | 215.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 195314-59-1
Formula molecolare C11H23N2O2
Molecular Weight (g/mol) 215.32
Numero MDL MFCD01076211,MFCD03001719,MFCD03844604
InChI Key FEYLUKDSKVSMSZ-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo trans-n-boc-1,4-cyclohexanediamine, n-boc-trans-1,4-cyclohexanediamine, 1-n-boc-cis-1,4-cyclohexyldiamine, tert-butyl 4-aminocyclohexyl carbamate, n-boc-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl n-4-aminocyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminocyclohexyl carbamate, 1-boc-amino-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl 4-aminocyclohexylcarbamate, cis-n-boc-1,4-cyclohexanediamine
PubChem CID 2756050
IUPAC Name tert-butyl N-(4-aminocyclohexyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC([NH3+])CC1
Specifications
Materiale o nome chimico N-Boc-1,4-diaminocyclohexane
Colore White
Quantità 5 g
Numero UN UN3259
Beilstein 13428745
Peso formulazione 214.31
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid