Learn More
N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11935501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11935501 1 g 1g
11925501 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11935501 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 440440010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 120728-10-1 | Molecular Formula: C10H16NO4 | Molecular Weight: 214.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120728-10-1
Formula molecolare C10H16NO4
Molecular Weight (g/mol) 214.24
Numero MDL MFCD02682623
InChI Key ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo n-boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, 1-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, boc-cyclovaline, boc-acbc-oh, 1-n-boc-amino-cyclobutane carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclobutane-1-carboxylic acid, n-boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid, boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
PubChem CID 1512646
IUPAC Name 1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclobutane-1-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Punto di fusione 129°C to 133°C
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 215.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico