Learn More
N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10433945 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10433945 50 g Bottiglia in vetro 50g
10107053 1 g Bottiglia in vetro 1g
10014923 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10433945 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 384760500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98303-20-9
Formula molecolare C11H19NO4
Molecular Weight (g/mol) 229.28
Numero MDL MFCD01862877
InChI Key JQAOHGMPAAWWQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, n-boc-dl-pipecolinic acid, n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, boc-dl-pip-oh, n-boc-pipecolic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2-piperidinecarboxylic acid
PubChem CID 581831
IUPAC Name 1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidine-2-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 132°C to 134°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 50 g
Peso formulazione 229.28
Percent Purity 97+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-BOC-Piperidine-2-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.