Learn More
N-Boc-2-propargyl-L-glycine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15468647
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15468647
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52128.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
N-Boc-2-propargyl-L-glycine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63039-48-5
Formula molecolare C10H15NO4
Molecular Weight (g/mol) 213.233
Numero MDL MFCD01320855
InChI Key AMKHAJIFPHJYMH-ZETCQYMHSA-N
Sinonimo boc-l-propargylglycine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, boc-pra-oh, boc-propargyl-gly-oh, n-boc-2-propargyl-l-glycine, 2s-2-tert-butoxycarbonylamino pent-4-ynoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, 4-pentynoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, boc-propargylglycine, boc-l-propargyl glycine
PubChem CID 2734488
IUPAC Name (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-ynoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC#C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Boc-2-propargyl-L-glycine
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 213.23
Percent Purity 95%