Specifica
| Materiale o nome chimico | N-BOC-3-(4-Cyanophenyl)oxaziridine |
| Nota nome | 98+% |
| CAS min. % | 98.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 57.0°C to 63.0°C |
| Colore | Beige to White |
| Analisi elementare | 98.0% min. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98+% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- N-BOC-3-(4-Cyanophenyl)oxaziridine
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.