missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine, 95%

Codice prodotto. 15458768
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15458768 250 mg 250mg
15438768 1 g 1g
15448768 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15458768 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H62216.MD

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 205445-52-9 | C14H17F2NO4 | 301.29 g/mol

Used as pharmaceutical intermediates.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Used as pharmaceutical intermediates.

Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 205445-52-9
Formula molecolare C14H17F2NO4
Molecular Weight (g/mol) 301.29
Numero MDL MFCD00797555
InChI Key CZBNUDVCRKSYDG-NSHDSACASA-N
Sinonimo boc-phe 3,5-dif-oh, boc-l-3,5-difluorophenylalanine, boc-l-3,5-difluorophe, s-n-boc-3,5-difluorophenylalanine, boc-phe 3,5-f2-oh, boc-3,5-difluoro-l-phenylalanine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,5-difluorophenyl propanoic acid, phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-3,5-difluoro, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-3,5-difluorophenyl propionic acid
PubChem CID 2779009
IUPAC Name (2S)-3-(3,5-difluorophenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC(=CC(=C1)F)F)C(=O)O

Specifica

Materiale o nome chimico N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine
Punto di fusione 115°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 301.29
Percent Purity 95%

RUO – Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.