Learn More
N-Boc-3-hydroxy-L-valine, 97%
Codice prodotto. 15439167
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15439167 250 mg 250mg
15429167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15439167 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52429.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 102507-13-1 | C10H19NO5 | 233.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102507-13-1
Formula molecolare C10H19NO5
Molecular Weight (g/mol) 233.26
Numero MDL MFCD03094792
InChI Key SZVRVSZFEDIMFM-ZCFIWIBFSA-N
Sinonimo s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, n-boc-s-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, s-2-n-boc-amino-3-hydroxy-3-methylbutyric acid, s-n-boc-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxy-l-valine, 2s-2-n-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, n-boc-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, s-2-boc-amino-3-hydroxy-3-methylbutyric acid, boc-s-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, l-valine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-3-hydroxy
PubChem CID 11075314
IUPAC Name (2S)-3-hydroxy-3-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Boc-3-hydroxy-L-valine
Quantità 250 mg
Peso formulazione 233.26
Percent Purity 97%