Learn More
N-BOC-3-Piperidinecarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 10634945 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10634945 25 g Bottiglia in vetro 25g
10244634 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10634945 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 399580250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 84358-12-3 | C11H19NO4 | 229.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84358-12-3
Formula molecolare C11H19NO4
Molecular Weight (g/mol) 229.28
Numero MDL MFCD00673775,MFCD02179173
InChI Key NXILIHONWRXHFA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1-boc-piperidine-3-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, 1-boc-3-piperidinecarboxylic acid, n-boc-nipecotic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-3-piperidinecarboxylic acid, boc-dl-nip-oh, n-boc-3-piperidinecarboxylic acid, n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, 1-n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, n-boc-dl-nipecotic acid
PubChem CID 2735647
IUPAC Name 1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidine-3-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-BOC-3-Piperidinecarboxylic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 159°C to 160°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Peso formulazione 229.27
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-BOC-3-Piperidinecarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.