Learn More
N-Boc-4-aminophenethylamine, TRC
Codice prodotto. 30324772
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324772 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324772 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6129552.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Boc-4-aminophenethylamine
CAS 94838-59-2
Formula molecolare C13H20N2O2
Quantità 2.5 g
Sinonimo Carbamic acid, [2-(4-aminophenyl)ethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), N-tert-Butoxycarbonyl-2-(4-aminophenyl)ethylamine, N-tert-Butoxycarbonyl-4-aminophenethylamine, [2-(4-Aminophenyl)ethyl]carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl (2-(4-Aminophenyl)ethyl)carbamate, tert-Butyl 4-aminophenethylcarbamate
InChI Formula InChI=1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-8-10-4-6-11(14)7-5-10/h4-7H,8-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCc1ccc(N)cc1
IUPAC Name tert-butyl N-[2-(4-aminophenyl)ethyl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 236.31
Peso formulazione 236.1525