Learn More
N-BOC-4-Hydroxypiperidine, 97%
Codice prodotto. 11916331 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11916331 100 g Bottiglia in vetro 100g
10364502 5 g Bottiglia in vetro 5g
10794943 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11916331 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 368271000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 109384-19-2 | C10H19NO3 | 201.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109384-19-2
Formula molecolare C10H19NO3
Molecular Weight (g/mol) 201.27
Numero MDL MFCD01075174
InChI Key PWQLFIKTGRINFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-boc-4-hydroxypiperidine, 1-boc-4-hydroxypiperidine, n-boc-4-piperidinol, 1-boc-4-piperidinol, n-boc-4-hydroxylpiperidine, n-boc-4-hydroxy piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 4-hydroxy-n-boc-piperidine, 1-boc-4-hydroxy-piperidine
PubChem CID 643502
IUPAC Name tert-butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-BOC-4-Hydroxypiperidine
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 60.0°C to 65.0°C
Colore White to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Peso formulazione 201.27
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-BOC-4-Hydroxypiperidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.