Learn More
N-BOC-4-oxo-L-proline methyl ester, 97%
Codice prodotto. 13448648 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13448648 1 g Bottiglia in vetro 1g
13468648 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
13458648 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13448648 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449270010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 102195-80-2 | C11H17NO5 | 243.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102195-80-2
Formula molecolare C11H17NO5
Molecular Weight (g/mol) 243.26
InChI Key UPBHYYJZVWZCOZ-QMMMGPOBSA-N
Sinonimo boc-4-oxo-pro-ome, n-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, s-1-tert-butyl 2-methyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 2s-1-boc-4-oxo-proline methyl ester, methyl 1-boc-4-oxo-proline, 1-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, tert-butyl 2s-2-methoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 2s-4-oxo-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s
PubChem CID 10988485
IUPAC Name 1-O-tert-butyl 2-O-methyl (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico N-BOC-4-oxo-L-proline methyl ester
Punto di fusione 42°C to 45°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 243.26
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-BOC-4-oxo-L-proline methyl ester
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.