Learn More
N-Boc-aniline, 97%
Codice prodotto. 15421418
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15421418 25 g 25g
15411418 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15421418 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55232.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1-3-3422 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1-3-3422
Formula molecolare C11H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 193.25
Numero MDL MFCD00043723
InChI Key KZZHPWMVEVZEFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Boc-aniline
Punto di fusione 133°C to 137°C
Colore Brown to White
Formula lineare C6H5NHCO2C(CH3)3
Quantità 25 g
Sinonimo guanidine carbonate 2:1, guanidine, carbonate, carbonic acid; bis guanidine, unii-v3394x3g2w, dsstox_cid_9189, dsstox_rid_78702, dsstox_gsid_29189, diguanidine carbonate, bis guanidine ; soda, guanidine carbonate salt
IUPAC Name carbonic acid;guanidine
PubChem CID 11650
Peso formulazione 193.25
Percent Purity 0.97
Forma fisica Solid