Learn More
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline, 97%
Codice prodotto. 11347449
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11347449 5 g 5g
15433797 250 mg 250mg
11337449 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11347449 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27850.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 87691-27-8 | C10H17NO5 | 231.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87691-27-8
Formula molecolare C10H17NO5
Molecular Weight (g/mol) 231.25
Numero MDL MFCD02094406
InChI Key BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo n-boc-cis-4-hydroxy-l-proline, 2s,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, cis-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4s-cis-1-n-boc-4-hydroxy-proline, boc-cishyp-oh, boc-cis-4-hydroxy-l-proline, cis-n-boc-4-hydroxy-l-proline, unii-h4ycj0kw0u, h4ycj0kw0u, 4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline
PubChem CID 688614
IUPAC Name (2S,4S)-4-hydroxy-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)CC1C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline
Punto di fusione ∽146°C (decomposition)
Quantità 5 g
Peso formulazione 231.25
Percent Purity 97%