Learn More
N-BOC-cis-4-Hydroxy-L-proline, 97%
Codice prodotto. 11936731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11936731 5 g 5g
11926731 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11936731 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 441880050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 87691-27-8 | C10H17NO5 | 231.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87691-27-8
Formula molecolare C10H17NO5
Molecular Weight (g/mol) 231.25
Numero MDL MFCD02094406
InChI Key BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo n-boc-cis-4-hydroxy-l-proline, 2s,4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, cis-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4s-cis-1-n-boc-4-hydroxy-proline, boc-cishyp-oh, boc-cis-4-hydroxy-l-proline, cis-n-boc-4-hydroxy-l-proline, unii-h4ycj0kw0u, h4ycj0kw0u, 4s-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline
PubChem CID 688614
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)CC1C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-BOC-cis-4-Hydroxy-L-proline
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 137.0°C to 143.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Rotazione specifica − 49.60
IUPAC Name (2S,4S)-4-hydroxy-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Peso formulazione 231.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-BOC-cis-4-Hydroxy-L-proline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.