Learn More
N-BOC-D-Serine methyleester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10224574 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10224574 10 g Glass Bottle 10g
10402894 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10224574 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 399370100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95715-85-8
Formula molecolare C9H17NO5
Molecular Weight (g/mol) 219.237
Numero MDL MFCD00270516
InChI Key SANNKFASHWONFD-ZCFIWIBFSA-N
Sinonimo boc-d-ser-ome, boc-d-serine methyl ester, n-boc-d-serine methyl ester, n-boc-d-serine methylester, n-tert-butoxycarbonyl-d-serine methyl ester, boc-d-serinemethyl ester, n-boc-d-serinemethylester, --methyl n-boc-d-serinate, r-methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxypropanoate, methyl n-tert-butoxycarbonyl-d-serinate
PubChem CID 377723
IUPAC Name methyl (2R)-3-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CO)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico N-BOC-D-Serine methyl ester
Punti di ebollizione 215.0°C
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Densità 1.0800g/mL
Quantità 10 g
Punto d'infiammabilità 113°C
Peso formulazione 219.24
Percent Purity 97%
Gravità specifica 1.08
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-BOC-D-Serine methyl ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.