Learn More
N-BOC-DL-2-Aminotetralin-2-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10143631 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10143631 1 g 1g
10026243 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10143631 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 334370010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 98569-12-1
Numero MDL MFCD00800586
InChI Key DSDQZWPRZHNCIX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-boc-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 2-n-boc-amino-tetrahydro-2-naphthoic acid, 2-tert-butoxycarbonylamino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, n-boc-dl-2-aminotetralin-2-carboxylic acid, 2-n-boc-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-3,4-dihydro-1h-naphthalene-2-carboxylic acid, 2-tert-butoxy carbonylamino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, boc-atc
PubChem CID 2733177
IUPAC Name 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3,4-dihydro-1H-naphthalene-2-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-BOC-DL-2-Aminotetralin-2-carboxylic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 177°C to 187°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C16H21NO4
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform
Molecular Weight (g/mol) 291.35
Peso formulazione 291.35
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder