Learn More
N-BOC-Glycine methyl ester, 97%
Codice prodotto. 10473074 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10473074 5 mL Glass Bottle 5mL
10736095 25 mL Glass Bottle 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10473074 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 399380050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 31954-27-5 | C8H15NO4 | 189.211 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31954-27-5
Formula molecolare C8H15NO4
Molecular Weight (g/mol) 189.211
Numero MDL MFCD00038267
InChI Key PHUZOEOLWIHIKH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo boc-glycine methyl ester, boc-gly-ome, n-tert-butoxycarbonyl glycine methyl ester, n-boc-glycine methyl ester, boc-glycinemethylester, methyl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, methyl n-tert-butoxycarbonyl glycinate, glycine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, methyl ester, methyl tert-butoxycarbonyl amino acetate
PubChem CID 637609
IUPAC Name methyl 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico N-BOC-Glycine methyl ester
Punti di ebollizione 190.0°C
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Densità 1.2800g/mL
Quantità 5 mL
Punto d'infiammabilità 109°C
Peso formulazione 189.21
Percent Purity 97%
Gravità specifica 1.28