Specifica
| Materiale o nome chimico | N-BOC-Glycine methyl ester |
| Punti di ebollizione | 190.0°C |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Densità | 1.2800g/mL |
| Quantità | 25 mL |
| Punto d'infiammabilità | 109°C |
| Peso formulazione | 189.21 |
| Vedi altri risultati |