Learn More
N-Boc-L-cysteine Methanethiosulfonate, TRC
Codice prodotto. 30347529
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347529 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347529 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB64625025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-t-Boc-L-cysteine Methanethiosulfonate
CAS 1043867-42-0
Formula molecolare C9 H17 N O6 S2
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H17NO6S2/c1-9(2,3)16-8(13)10-6(7(11)12)5-17-18(4,14)15/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSS(=O)(=O)C)C(=O)O
IUPAC Name (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-methylsulfonylsulfanylpropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 299.36
Peso formulazione 299.0497