Learn More
N-Boc-L-leucinol, 97%
Codice prodotto. 11354276
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11354276
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19352.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 82010-31-9 | C11H23NO3 | 217.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82010-31-9
Formula molecolare C11H23NO3
Molecular Weight (g/mol) 217.31
Numero MDL MFCD00076950
InChI Key LQTMEOSBXTVYRM-VIFPVBQESA-N
Sinonimo boc-l-leucinol, n-boc-l-leucinol, boc-leucinol, boc-leu-ol, tert-butyl n-2s-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl carbamate, n-boc l-leucinol, pubchem12195, l-leucinol, n-boc protected, n-t-butoxycarbonyl-l-leucinol
PubChem CID 7018766
IUPAC Name tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxy-4-methylpentan-2-yl]carbamate
SMILES CC(C)C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N-Boc-L-leucinol
Punti di ebollizione 212°C to 214°C
Indice di rifrazione 1.45
Beilstein 4178460
Densità 0.98
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Peso formulazione 217.31
Optical Rotation −27.5° (c=2 in Methanol)
Percent Purity 97%