Learn More
N-Boc-L-phenylalanine, TRC
Codice prodotto. 30179528
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179528 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30179528 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6615305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Boc-L-phenylalanine
CAS 13734-34-4
Formula molecolare C14H19NO4
Sinonimo N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-Phenylalanine, tert-Butoxycarbonyl-L-phenylalanine, (2S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-phenylpropionic Acid;
InChI Formula InChI=1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 265.3
Quantità 5 g
Peso formulazione 265.1314
Shipping Condition Room Temperature