Learn More
Nalpha-BOC-L-Tryptophane, 97%
Codice prodotto. 10227690 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10227690
Marca: Thermo Scientific Acros 275690250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13139-14-5 | C16H20N2O4 | 304.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13139-14-5
Formula molecolare C16H20N2O4
Molecular Weight (g/mol) 304.35
Numero MDL MFCD000655
InChI Key NFVNYBJCJGKVQK-ZDUSSCGKSA-N
Sinonimo boc-trp-oh, n-boc-l-tryptophan, boc-l-tryptophan, n-tert-butoxy carbonyl-l-tryptophan, boc-l-trp-oh, boc-l-tryptophane, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, l-tryptophan, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, boc-tryptophan, n-tert-butoxycarbonyl-l-tryptophan
PubChem CID 83169
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nα-BOC-L-Tryptophane
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Beilstein 22, 6789
Rotazione specifica -19° to -23° (20°C, 589nm) (c=1, CH3COOH)
Acqua 1% Max. (K.F.)
IUPAC Name (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
Quantità 25 g
Peso formulazione 304.34
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Powder