Learn More
N-BOC-L-Valinol, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10614365 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10614365 5 g Glass bottle 5g
10081594 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10614365 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 399230050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Identificatori chimici
CAS 79069-14-0
Formula molecolare C10H21NO3
Molecular Weight (g/mol) 203.28
Numero MDL MFCD00082635
InChI Key OOQRRYDVICNJGC-MRVPVSSYSA-N
Sinonimo n-boc-l-valinol, boc-l-valinol, boc-valinol, n-tert-butoxycarbonyl-l-valinol, s-n-tert-butoxycarbonyl valinol, r-n-tert-butoxycarbonyl valinol, tert-butyl n-2s-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl carbamate, boc-d-val-ol, boc-valch2oh, n-t-boc-l-valinol
PubChem CID 7021464
IUPAC Name tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl]carbamate
SMILES CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N-BOC-L-Valinol
Imballaggio Glass bottle
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Densità 0.9950g/mL
Punti di ebollizione 218.0°C
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità 85°C
Intervallo percentuale saggio 96%
Peso formulazione 203.28
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-BOC-L-Valinol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.