Learn More
N-Boc-L-valinyl-L-leucinyl Anilide, TRC
Codice prodotto. 30331647
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331647 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331647 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6741305MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Boc-L-valinyl-L-leucinyl Anilide
CAS 874899-05-5
Formula molecolare C22 H35 N3 O4
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H35N3O4/c1-14(2)13-17(19(26)23-16-11-9-8-10-12-16)24-20(27)18(15(3)4)25-21(28)29-22(5,6)7/h8-12,14-15,17-18H,13H2,1-7H3,(H,23,26)(H,24,27)(H,25,28)/t17-,18-/m0/s1
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C)C(=O)Nc1ccccc1
IUPAC Name tert-butyl N-[(2S)-1-[[(2S)-1-anilino-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]carbamate
Molecular Weight (g/mol) 405.53
Peso formulazione 405.2628