Learn More
N-Boc Linagliptin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Boc Linagliptin |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C30H36N8O4/c1-7-8-16-37-24-25(34-27(37)36-15-11-12-20(17-36)32-28(40)42-30(3,4)5)35(6)29(41)38(26(24)39)18-23-31-19(2)21-13-9-10-14-22(21)33-23/h9-10,13-14,20H,11-12,15-18H2,1-6H3,(H,32,40)/t20-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 572.286 |
| Percent Purity | >95% |