Learn More
N-Boc-Nortropinone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15545196 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15545196 5 g 5g
15535196 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15545196 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 456360050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 185099-67-6
Formula molecolare C12H19NO3
Molecular Weight (g/mol) 225.29
InChI Key MENILFUADYEXNU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-boc-nortropinone, n-boc-4-nortropinone, n-tert-butoxycarbonyl nortropinone, 8-boc-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-aza-bicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, t-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-nororopinone, 8-tert-butoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one;
PubChem CID 2794767
IUPAC Name tert-butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Specifica
Materiale o nome chimico N-Boc-Nortropinone
Punto di fusione 66.0°C to 72.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 225.29
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Boc-Nortropinone, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.